Tisk…
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Methyl-3-pyridinyl)-Ethanone
OR46708-1G OR46708-250MG OR46708-500MG
APOSOR46708-1GEA 2610 CZK
APOSOR46708-1G APOSOR46708-250MG APOSOR46708-500MG
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Vzorec: C₈H₉NO
MW: 135.17 g/mol
Bod varu: 57…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08447082
CAS číslo: 51227-30-6