Tisk…
3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46704-250MG OR46704-500MG
APOSOR46704-250MGEA 7080 CZK
APOSOR46704-250MG APOSOR46704-500MG
3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21333135
CAS číslo: 1346497-81-1