Tisk…
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46703-1G OR46703-250MG OR46703-500MG OR46703-2.5G
APOSOR46703-1GEA 9330 CZK
APOSOR46703-1G APOSOR46703-250MG APOSOR46703-500MG APOSOR46703-2.5G
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrrole
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12187050
CAS číslo: 39779-23-2