Tisk…
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
OR4670-1KG OR4670-500G OR4670-5KG
APOSOR4670-1KGEA 4370 CZK
APOSOR4670-1KG APOSOR4670-500G APOSOR4670-5KG
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát 97%
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát
Vzorec: (C₄H₉)₄NHSO₄
Bod tání: 168…172 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011637
CAS číslo: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5