Tisk…
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46690-1G OR46690-250MG OR46690-500MG
APOSOR46690-1GEA 16010 CZK
APOSOR46690-1G APOSOR46690-250MG APOSOR46690-500MG
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Vzorec: C₈H₁₃ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424700
CAS číslo: 123790-13-6