Tisk…
5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46689-1G OR46689-250MG OR46689-500MG
APOSOR46689-1GEA 19740 CZK
APOSOR46689-1G APOSOR46689-250MG APOSOR46689-500MG
5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
Vzorec: C₅H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11938896
CAS číslo: 55478-53-0