2-(Methylthio)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46685-1G
OR46685-250MG
OR46685-500MG
APOSOR46685-1GEA
11910
CZK
APOSOR46685-1G
APOSOR46685-250MG
APOSOR46685-500MG
2-(Methylthio)benzoyl chloride
2-(Methylthio)benzoyl chloride
Vzorec:
C₈H₇ClOS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16652997 CAS číslo: 1442-03-1 |