Tisk…
2-Hydroxybenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46678-1G OR46678-250MG OR46678-500MG
APOSOR46678-1GEA 17490 CZK
APOSOR46678-1G APOSOR46678-250MG APOSOR46678-500MG
2-Hydroxybenzoyl chloride
2-Hydroxybenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Bod tání: 17…20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11169645
CAS číslo: 1441-87-8
UN: 1759
ADR: 8,III