Tisk…
2-Mercaptobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46677-1G OR46677-250MG OR46677-500MG
APOSOR46677-1GEA 12900 CZK
APOSOR46677-1G APOSOR46677-250MG APOSOR46677-500MG
2-Mercaptobenzoyl chloride
2-Mercaptobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22054937
CAS číslo: 1677-25-4