Tisk…
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46676-250MG OR46676-100MG
APOSOR46676-250MGEA 7840 CZK
APOSOR46676-250MG APOSOR46676-100MG
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18905193
CAS číslo: 1201221-65-9