2-(Phenylamino)acetyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46674-1G
OR46674-250MG
OR46674-500MG
OR46674-2.5G
APOSOR46674-1GEA
14520
CZK
APOSOR46674-1G
APOSOR46674-250MG
APOSOR46674-500MG
APOSOR46674-2.5G
2-(Phenylamino)acetyl chloride
2-(Phenylamino)acetyl chloride
Vzorec:
C₈H₈ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20661775 CAS číslo: 85630-85-9 |