2-Oxocyclohexanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR46664-1G
OR46664-250MG
APOSOR46664-1GEA
8900
CZK
APOSOR46664-1G
APOSOR46664-250MG
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid 97%
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Vzorec:
C₇H₁₀O₃ Bod tání: 79…81 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00797988 CAS číslo: 18709-01-8 |