Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46661-1G OR46661-250MG OR46661-500MG
APOSOR46661-1GEA 19740 CZK
APOSOR46661-1G APOSOR46661-250MG APOSOR46661-500MG
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂ClNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09864922
CAS číslo: 933719-76-7