3-Phenylisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46655-1G
OR46655-100MG
OR46655-250MG
OR46655-500MG
OR46655-2.5G
OR46655-5G
APOSOR46655-1GEA
16770
CZK
APOSOR46655-1G
APOSOR46655-100MG
APOSOR46655-250MG
APOSOR46655-500MG
APOSOR46655-2.5G
APOSOR46655-5G
3-Phenylisonicotinic acid
3-Phenylisonicotinic acid
Vzorec:
C₁₂H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114253 CAS číslo: 104096-15-3 |