Tisk…
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46653-1G OR46653-250MG OR46653-500MG
APOSOR46653-1GEA 12300 CZK
APOSOR46653-1G APOSOR46653-250MG APOSOR46653-500MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₃
MW: 251.47 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00985201
CAS číslo: 4068-58-0