Tisk…
Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4665-5G OR4665-25G
APOSOR4665-5GEA 4630 CZK
APOSOR4665-5G APOSOR4665-25G
Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂S₂
Bod tání: 89…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094663
CAS číslo: 21101-56-4