Tisk…
4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46649-50MG OR46649-250MG OR46649-500MG
APOSOR46649-50MGEA 3740 CZK
APOSOR46649-50MG APOSOR46649-250MG APOSOR46649-500MG
4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₄O₃
MW: 218.25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13195602
CAS číslo: 137465-01-1