Tisk…
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46635-1G OR46635-250MG OR46635-500MG
APOSOR46635-1GEA 11180 CZK
APOSOR46635-1G APOSOR46635-250MG APOSOR46635-500MG
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00244899
CAS číslo: 883-38-5