Tisk…
6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-6-chloro-3,5-dibromobenzoic acid
OR4663-1G OR4663-5G
APOSOR4663-1GEA 1990 CZK
APOSOR4663-1G APOSOR4663-5G
6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid 98%
6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid
Vzorec: C₇H₄Br₂ClNO₂
MW: 329.37 g/mol
Bod tání: 212…215 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 143769-25-9