Tisk…
5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46629-1G OR46629-50MG OR46629-250MG OR46629-500MG
APOSOR46629-1GEA 13100 CZK
APOSOR46629-1G APOSOR46629-50MG APOSOR46629-250MG APOSOR46629-500MG
5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
Vzorec: C₇H₆ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00749332
CAS číslo: 5418-93-9