Tisk…
6-(Cyclohexyloxy)pyridin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46623-1G OR46623-250MG OR46623-100MG OR46623-500MG OR46623-2.5G
APOSOR46623-1GEA 4960 CZK
APOSOR46623-1G APOSOR46623-250MG APOSOR46623-100MG APOSOR46623-500MG APOSOR46623-2.5G
6-(Cyclohexyloxy)pyridin-3-amine
6-(Cyclohexyloxy)pyridin-3-amine
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09729052
CAS číslo: 224187-22-8