Kyselina 2-oxoglutarová
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR4662-100G
OR4662-25G
OR4662-500G
APOSOR4662-100GEA
1920
CZK
APOSOR4662-100G
APOSOR4662-25G
APOSOR4662-500G
Kyselina 2-oxoglutarová
Kyselina 2-oxoglutarová
Vzorec:
HOOCCH₂CH₂COCOOH Bod tání: 113…117 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004165 CAS číslo: 328-50-7 |