Tisk…
Fmoc-L-(2,6-di-Me)Tyr-OH
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Fmoc-Tyr(2,6-DiMe)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)propanoic acid, 2,6-Dimethyl-L-tyrosine, N-FMOC protected
OR46613-1G OR46613-500MG OR46613-250MG
APOSOR46613-1GEA 4040 CZK
APOSOR46613-1G APOSOR46613-500MG APOSOR46613-250MG
Fmoc-L-(2,6-di-Me)Tyr-OH
Fmoc-L-(2,6-di-Me)Tyr-OH
Vzorec: C₂₆H₂₅NO₅
MW: 431.49 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01632251
CAS číslo: 206060-54-0