Tisk…
N-Methoxy-N-methylacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46610-100G OR46610-25G OR46610-5G
APOSOR46610-100GEA 3740 CZK
APOSOR46610-100G APOSOR46610-25G APOSOR46610-5G
N-Methoxy-N-methylacetamide
N-Methoxy-N-methylacetamide
Vzorec: C₄H₉NO₂
Bod varu: 152 °C
Hustota: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060098
CAS číslo: 78191-00-1
UN: 1993
ADR: 3,III