Tisk…
2,3-Dimethyl-1-butene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46606-25G OR46606-5G
APOSOR46606-25GEA 2070 CZK
APOSOR46606-25G APOSOR46606-5G
2,3-Dimethyl-1-butene
2,3-Dimethyl-1-butene
Vzorec: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Bod varu: 56 °C
Hustota: 0,68 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008923
CAS číslo: 563-78-0
EINECS: 209-262-2
UN: 3295
ADR: 3,II