Tisk…

Triethylenglykol 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol

OR46604-10L OR46604-2.5L OR46604-500ML
APOSOR46604-10LEA 7480 CZK
APOSOR46604-10L APOSOR46604-2.5L APOSOR46604-500ML
Triethylenglykol 99%
Triethylenglykol
Vzorec: C₆H₁₄O₄
MW: 150,17 g/mol
Bod varu: 284…288 °C
Bod tání: –7 °C
Hustota: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002880
CAS číslo: 112-27-6
EINECS: 203-953-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR