Tisk…
(S)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (-)-2-[(1S)-1-Aminoethyl]pyridine
OR46602-5G
APOSOR46602-5GEA 5530 CZK
APOSOR46602-5G
(S)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine 97%
(S)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1700 g/mol
Bod varu: 189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08752493
CAS číslo: 27854-90-6