Tisk…
Bis(2-aminophenyl)sulphide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2'-Thiodianiline, 2,2'-Diaminodiphenyl sulphide, 2-Aminophenyl Sulphide
OR4660-25G OR4660-5G
APOSOR4660-25GEA 3150 CZK
APOSOR4660-25G APOSOR4660-5G
Bis(2-aminophenyl)sulphide
Bis(2-aminophenyl)sulphide
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂S
MW: 216,30 g/mol
Bod tání: 85…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094662
CAS číslo: 5873-51-8