Tisk…
4-(Isobutyro)thioanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4659-100G OR4659-25G
APOSOR4659-100GEA 7940 CZK
APOSOR4659-100G APOSOR4659-25G
4-(Isobutyro)thioanisole
4-(Isobutyro)thioanisole
Vzorec: C₁₁H₁₄OS
Bod varu: 122…124 °C/2mmHg
Bod tání: 32…33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094661
CAS číslo: 53207-58-2