3-Hydroxytetrahydropyran
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR46583-1G
OR46583-250MG
APOSOR46583-1GEA
744
CZK
APOSOR46583-1G
APOSOR46583-250MG
3-Hydroxytetrahydropyran
3-Hydroxytetrahydropyran
Vzorec:
C₅H₁₀O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00219387 CAS číslo: 19752-84-2 |