Tisk…
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
OR46580-10G OR46580-1G OR46580-5G
APOSOR46580-10GEA 1950 CZK
APOSOR46580-10G APOSOR46580-1G APOSOR46580-5G
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₆ClNO₄S
Bod tání: 125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039754
CAS číslo: 97-07-4