3-(1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo-[3,2,1-ij]quinolin-5-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR4658-10G
OR4658-1G
OR4658-5G
APOSOR4658-10GEA
27250
CZK
APOSOR4658-10G
APOSOR4658-1G
APOSOR4658-5G
3-(1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo-[3,2,1-ij]quinolin-5-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
3-(1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo-[3,2,1-ij]quinolin-5-yl)-(2E)-propenoic acid
Vzorec:
C₁₄H₁₁NO₃ Bod tání: >265 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01567774 CAS číslo: 386715-45-3 |