Tisk…
4-Chloro-1H-imidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-1H-imidazole
OR46577-1G OR46577-5G
APOSOR46577-1GEA 1780 CZK
APOSOR46577-1G APOSOR46577-5G
4-Chloro-1H-imidazole 98%
4-Chloro-1H-imidazole
Vzorec: C₃H₃ClN₂
MW: 102,52 g/mol
Bod tání: 118…120 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09033087
CAS číslo: 15965-31-8