Tisk…
Nicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46575-100G OR46575-25G
APOSOR46575-100GEA 4570 CZK
APOSOR46575-100G APOSOR46575-25G
Nicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Nicotinoyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
Bod tání: 151…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012820
CAS číslo: 20260-53-1
UN: 3261
ADR: 8,II