Tisk…
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2R,5R)-2,5-Hexanediol, (R,R)-(-)-2,5-Dihydroxy hexane, (2R,5R)-Hexane-2,5-diol
OR46574-1G OR46574-5G
APOSOR46574-1GEA 1950 CZK
APOSOR46574-1G APOSOR46574-5G
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00142339
CAS číslo: 17299-07-9