Tisk…
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,5-Cyclooctadienepalladium(II) Dichloride
OR46568-1G OR46568-5G
APOSOR46568-1GEA 3060 CZK
APOSOR46568-1G APOSOR46568-5G
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Vzorec: C₈H₁₂Cl₂Pd
MW: 285,50 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012412
CAS číslo: 12107-56-1
EINECS: 235-161-8