Tisk…
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(BOC-amino)ethyl bromide
OR46552-1G OR46552-25G OR46552-5G
APOSOR46552-1GEA 830 CZK
APOSOR46552-1G APOSOR46552-25G APOSOR46552-5G
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Vzorec: C₇H₁₄BrNO₂
MW: 224.10 g/mol
Bod tání: 30…32 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02683428
CAS číslo: 39684-80-5