Tisk…
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46550-100G OR46550-25G
APOSOR46550-100GEA 9130 CZK
APOSOR46550-100G APOSOR46550-25G
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid 95%
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid
Vzorec: C₁₆H₁₅BrO₂
MW: 319.20 g/mol
Bod tání: 131 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321300
CAS číslo: 37742-98-6