Tisk…
3-Picolyl bromide hydrobromide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
OR46547-25G
APOSOR46547-25GEA 3020 CZK
APOSOR46547-25G
3-Picolyl bromide hydrobromide 96%
3-Picolyl bromide hydrobromide
Vzorec: C₆H₇Br₂N
MW: 252,94 g/mol
Bod tání: 150…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321314
CAS číslo: 4916-55-6
UN: 3261
ADR: 8,II