Tisk…
Hexaketocyclohexane octahydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Cyclohexanehexone octahydrate, Triquinoyl octahydrate, Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexone octahydrate
OR46546-10G OR46546-2G
APOSOR46546-10GEA 7970 CZK
APOSOR46546-10G APOSOR46546-2G
Hexaketocyclohexane octahydrate
Hexaketocyclohexane octahydrate
Vzorec: C₆O₆·8H₂O
Bod tání: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149074
CAS číslo: 7255-28-9