Tisk…

5-Amino-2-methoxypyridine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR4654-25G OR4654-100G
APOSOR4654-25GEA 662 CZK
APOSOR4654-25G APOSOR4654-100G
5-Amino-2-methoxypyridine 97%
5-Amino-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Bod varu: 85…90 °C/1mmHg
Bod tání: 29…31 °C
Hustota: 1,575 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006264
CAS číslo: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR