Tisk…
6-Iodo-o-toluic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46539-1G OR46539-250MG OR46539-5G
APOSOR46539-1GEA 3480 CZK
APOSOR46539-1G APOSOR46539-250MG APOSOR46539-5G
6-Iodo-o-toluic acid 95%
6-Iodo-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇IO₂
Bod tání: 112…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310823
CAS číslo: 54811-50-6