Tisk…
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46538-25G OR46538-5G OR46538-1G
APOSOR46538-25GEA 4960 CZK
APOSOR46538-25G APOSOR46538-5G APOSOR46538-1G
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine 98%
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₁₀H₅BrCl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13151897
CAS číslo: 146533-41-7