Tisk…
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate
OR46530-1G OR46530-5G OR46530-25G
APOSOR46530-1GEA 662 CZK
APOSOR46530-1G APOSOR46530-5G APOSOR46530-25G
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,61 g/mol
Bod tání: 97,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173929
CAS číslo: 42521-10-8