Tisk…

Methyl-2,5-dichloronicotinate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Methyl 2,5-dichloronicotinate

OR46527-1G OR46527-500MG
APOSOR46527-1GEA 827 CZK
APOSOR46527-1G APOSOR46527-500MG
Methyl-2,5-dichloronicotinate
Methyl-2,5-dichloronicotinate
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Bod tání: 38…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844857
CAS číslo: 67754-03-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR