Tisk…
1-Methylbenzimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Methyl-1H-benzimidazole
OR46520-10G OR46520-25G
APOSOR46520-10GEA 662 CZK
APOSOR46520-10G APOSOR46520-25G
1-Methylbenzimidazole 98%
1-Methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Bod varu: 154 °C/12mmHg
Bod tání: 59…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192275
CAS číslo: 1632-83-3