3-Bromothioanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR4652-100G
OR4652-25G
APOSOR4652-100GEA
4570
CZK
APOSOR4652-100G
APOSOR4652-25G
3-Bromothioanisole
3-Bromothioanisole
Vzorec:
C₇H₇BrS Bod varu: 124…125 °C/10mmHg Hustota: 1,51 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00041395 CAS číslo: 33733-73-2 UN: 3334 ADR: 9,III |