Tisk…
6-Nitropyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-6-nitropyridine
OR46518-1G
APOSOR46518-1GEA 2240 CZK
APOSOR46518-1G
6-Nitropyridin-2-amine 98%
6-Nitropyridin-2-amine
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,1121 g/mol
Bod tání: 160…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114202
CAS číslo: 14916-63-3