Tisk…
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46512-1G OR46512-500MG
APOSOR46512-1GEA 2790 CZK
APOSOR46512-1G APOSOR46512-500MG
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16659999
CAS číslo: 915107-31-2