Tisk…
Difenylether
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46509-100G OR46509-1KG OR46509-500G
APOSOR46509-100GEA 622 CZK
APOSOR46509-100G APOSOR46509-1KG APOSOR46509-500G
Difenylether
Difenylether
Vzorec: C₁₂H₁₀O
Bod varu: 258…260 °C
Bod tání: 25…27 °C
Hustota: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003034
CAS číslo: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III